5-Chloro-2-nitrophenylacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR50988-100MG OR50988-1G OR50988-250MG
APOSOR50988-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR50988-100MG APOSOR50988-1G APOSOR50988-250MG
5-Chloro-2-nitrophenylacetic acid
5-Chloro-2-nitrophenylacetic acid
Formule: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,591 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03206465
Numéro CAS: 22908-28-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité