3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR50991-1G OR50991-250MG
APOSOR50991-1GEA 719 EUR InStock
APOSOR50991-1G APOSOR50991-250MG
3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Formule: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,042 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18392318
Numéro CAS: 400629-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité