5-Bromo-2-methyl-8-quinolinamine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510122-1G OR510122-250MG
APOSOR510122-1GEA 264 EUR InStock
APOSOR510122-1G APOSOR510122-250MG
5-Bromo-2-methyl-8-quinolinamine ≥98%
5-Bromo-2-methyl-8-quinolinamine
Formule: C₁₀H₉BrN₂
MW: 237,096 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24160463
Numéro CAS: 1417632-66-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité