tert-Butyl N-amino-N-[(2-bromophenyl)methyl]carbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR51363-1G OR51363-250MG
APOSOR51363-1GEA 609 EUR InStock
APOSOR51363-1G APOSOR51363-250MG
tert-Butyl N-amino-N-[(2-bromophenyl)methyl]carbamate 95%
tert-Butyl N-amino-N-[(2-bromophenyl)methyl]carbamate
Formule: C₁₂H₁₇BrN₂O₂
MW: 301.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2268038-58-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité