5-Bromo-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR51558-1G OR51558-250MG
APOSOR51558-1GEA 799 EUR InStock
APOSOR51558-1G APOSOR51558-250MG
5-Bromo-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
5-Bromo-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Formule: C₄H₆BrN₃
MW: 176,015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32689344
Numéro CAS: 2514952-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité