4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR51724-1G OR51724-5G
APOSOR51724-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR51724-1G APOSOR51724-5G
4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₉H₇N₃O₃
MW: 205,17 g/mol
Point de fusion: 124…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00724165
Numéro CAS: 29289-18-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité