4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR51819-1G OR51819-5G OR51819-10G
APOSOR51819-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR51819-1G APOSOR51819-5G APOSOR51819-10G
4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one 95%
4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Formule: C₅H₇N₃O₃
Point d'ébullition: 360.6 °C
Point d'éclair: 171.9 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02932731
Numéro CAS: 1075-59-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité