3-Iodo-2-nitrophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52072-1G OR52072-250MG OR52072-5G
APOSOR52072-1GEA 285 EUR InStock
APOSOR52072-1G APOSOR52072-250MG APOSOR52072-5G
3-Iodo-2-nitrophenol
3-Iodo-2-nitrophenol
Formule: C₆H₄INO₃
Point de fusion: 73.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18398038
Numéro CAS: 861010-57-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité