Phenyl(piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52222-1G OR52222-5G
APOSOR52222-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR52222-1G APOSOR52222-5G
Phenyl(piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Phenyl(piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₇NO·ClH
MW: 227,73 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28014028
Numéro CAS: 91688-34-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité