3-(10-Phenylanthracen-9-yl)benzeneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: [3-(10-Phenylanthracen-9-yl)phenyl]boronic acid, (3-(10-Phenylanthracen-9-yl)phenyl)boronic acid
OR52347-1G OR52347-250MG
APOSOR52347-1GEA 354 EUR InStock
APOSOR52347-1G APOSOR52347-250MG
3-(10-Phenylanthracen-9-yl)benzeneboronic acid
3-(10-Phenylanthracen-9-yl)benzeneboronic acid
Formule: C₂₆H₁₉BO₂
MW: 374,239 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29049312
Numéro CAS: 905947-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité