2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52403-1G OR52403-5G
APOSOR52403-1GEA 263 EUR InStock
APOSOR52403-1G APOSOR52403-5G
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClIO
MW: 266,464 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393320
Numéro CAS: 51738-07-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité