4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52449-1G OR52449-250MG
APOSOR52449-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR52449-1G APOSOR52449-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formule: C₆H₅ClN₄
MW: 168,584 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10697160
Numéro CAS: 30129-53-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité