N-Cyano-N-phenyl-p-toluenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Cyano-4-methyl-N-phenylbenzenesulphonamide
OR52467-1G OR52467-5G
APOSOR52467-1GEA 190 EUR InStock
APOSOR52467-1G APOSOR52467-5G
N-Cyano-N-phenyl-p-toluenesulphonamide
N-Cyano-N-phenyl-p-toluenesulphonamide
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₂S
MW: 272,322 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00159358
Numéro CAS: 55305-43-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité