5-[4-(Propan-2-yl)piperazin-1-yl]pyridin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
OR52472-100MG OR52472-1G OR52472-250MG
APOSOR52472-100MGEA 78.3 EUR InStock
APOSOR52472-100MG APOSOR52472-1G APOSOR52472-250MG
5-[4-(Propan-2-yl)piperazin-1-yl]pyridin-2-amine
5-[4-(Propan-2-yl)piperazin-1-yl]pyridin-2-amine
Formule: C₁₂H₂₀N₄
MW: 220,314 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12175168
Numéro CAS: 866620-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité