1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-Bromo-2'-methylacetophenone
OR52566-25G OR52566-5G
APOSOR52566-25GEA 343 EUR InStock
APOSOR52566-25G APOSOR52566-5G
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
Formule: C₉H₉BrO
MW: 213,071 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11112126
Numéro CAS: 65095-33-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité