Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perinaphthenone 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1H-Phenalen-1-one

OR52574-1G OR52574-5G
APOSOR52574-1GEA 201 EUR InStock
APOSOR52574-1G APOSOR52574-5G
Perinaphthenone 95%
Perinaphthenone


Formule: C₁₃H₈O
MW: 180,202 g/mol
Point de fusion: 153…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004143
Numéro CAS: 548-39-0
EINECS: 208-945-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité