3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52769-100MG OR52769-250MG
APOSOR52769-100MGEA 464 EUR InStock
APOSOR52769-100MG APOSOR52769-250MG
3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine 95%
3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,246 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20727598
Numéro CAS: 1286273-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité