4-Morpholinopyridin-3-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52779-1G OR52779-250MG
APOSOR52779-1GEA 1400 EUR InStock
APOSOR52779-1G APOSOR52779-250MG
4-Morpholinopyridin-3-amine 95%
4-Morpholinopyridin-3-amine
Formule: C₉H₁₃N₃O
MW: 179,219 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10691098
Numéro CAS: 90648-26-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité