Methyl 5-hydroxy-2-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52915-1G OR52915-5G
APOSOR52915-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR52915-1G APOSOR52915-5G
Methyl 5-hydroxy-2-nitrobenzoate
Methyl 5-hydroxy-2-nitrobenzoate
Formule: C₈H₇NO₅
MW: 197,145 g/mol
Point de fusion: 100…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100487
Numéro CAS: 59216-77-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité