2-(Methoxymethylidene)propanedinitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52959-1G OR52959-250MG OR52959-5G
APOSOR52959-1GEA 587 EUR InStock
APOSOR52959-1G APOSOR52959-250MG APOSOR52959-5G
2-(Methoxymethylidene)propanedinitrile
2-(Methoxymethylidene)propanedinitrile
Formule: C₅H₄N₂O
MW: 108,098 g/mol
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07437817
Numéro CAS: 672-81-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité