5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52974-1G OR52974-250MG
APOSOR52974-1GEA 835 EUR InStock
APOSOR52974-1G APOSOR52974-250MG
5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Formule: C₈H₉IN₂
MW: 260,075 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22548134
Numéro CAS: 945600-06-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité