6-Methylpyridazin-4-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52976-1G OR52976-250MG OR52976-5G
APOSOR52976-1GEA 522 EUR InStock
APOSOR52976-1G APOSOR52976-250MG APOSOR52976-5G
6-Methylpyridazin-4-amine hydrochloride
6-Methylpyridazin-4-amine hydrochloride
Formule: C₅H₇N₃·ClH
MW: 145,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29907144
Numéro CAS: 1892936-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité