2-Ethynylpyrazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (Pyrazin-2-yl)acetylene, 2-Ethynyl-1,4-diazine
OR53022-1G OR53022-250MG OR53022-5G
APOSOR53022-1GEA 289 EUR InStock
APOSOR53022-1G APOSOR53022-250MG APOSOR53022-5G
2-Ethynylpyrazine 98%
2-Ethynylpyrazine
Formule: C₆H₄N₂
MW: 104,109 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13189804
Numéro CAS: 153800-11-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité