Di-tert-butyl chloromethyl phosphate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR53042-1G OR53042-5G OR53042-25G
APOSOR53042-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR53042-1G APOSOR53042-5G APOSOR53042-25G
Di-tert-butyl chloromethyl phosphate 95%
Di-tert-butyl chloromethyl phosphate
Formule: C₉H₂₀ClO₄P
MW: 258.679 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12165895
Numéro CAS: 229625-50-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité