4-Chloropyrimidine hydrochloride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR53156-1G OR53156-5G
APOSOR53156-1GEA 118 EUR InStock
APOSOR53156-1G APOSOR53156-5G
4-Chloropyrimidine hydrochloride 96%
4-Chloropyrimidine hydrochloride
Formule: C₄H₃ClN₂·ClH
Point de fusion: 193…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870807
Numéro CAS: 179051-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité