Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR53157-1G OR53157-5G
APOSOR53157-1GEA 285 EUR InStock
APOSOR53157-1G APOSOR53157-5G
Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Formule: C₉H₁₆N₂O₃
MW: 200,235 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797597
Numéro CAS: 889958-14-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité