N-(2-Aminoethyl)biotinamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)-5-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide
OR54472-1G OR54472-250MG
APOSOR54472-1GEA 333 EUR InStock
APOSOR54472-1G APOSOR54472-250MG
N-(2-Aminoethyl)biotinamide
N-(2-Aminoethyl)biotinamide
Formule: C₁₂H₂₂N₄O₂S
MW: 286,394 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839905
Numéro CAS: 1231488-78-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité