2-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54473-250MG OR54473-1G
APOSOR54473-250MGEA 46.4 EUR InStock
APOSOR54473-250MG APOSOR54473-1G
2-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95+%
2-Chloro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO
MW: 154,594 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11845907
Numéro CAS: 61563-28-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité