3-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54507-1G OR54507-5G OR54507-250MG
APOSOR54507-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR54507-1G APOSOR54507-5G APOSOR54507-250MG
3-Bromo-2-nitrobenzoic acid
3-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10700064
Numéro CAS: 116529-61-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité