Piperidine-1-sulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR54585-1G OR54585-250MG
APOSOR54585-1GEA 983 EUR InStock
APOSOR54585-1G APOSOR54585-250MG
Piperidine-1-sulphonamide
Piperidine-1-sulphonamide
Formule: C₅H₁₂N₂O₂S
MW: 164,226 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11171675
Numéro CAS: 4108-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité