2-Chloro-7,8-dihydroquinolin-5(6H)-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR54586-1G OR54586-250MG OR54586-5G
APOSOR54586-1GEA 178 EUR InStock
APOSOR54586-1G APOSOR54586-250MG APOSOR54586-5G
2-Chloro-7,8-dihydroquinolin-5(6H)-one 97%
2-Chloro-7,8-dihydroquinolin-5(6H)-one
Formule: C₉H₈ClNO
MW: 181,619 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08692066
Numéro CAS: 124467-36-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité