7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54655-1G OR54655-250MG
APOSOR54655-1GEA 575 EUR InStock
APOSOR54655-1G APOSOR54655-250MG
7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄BrNO₅
MW: 286,036 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28098934
Numéro CAS: 286836-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité