6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54672-1G OR54672-250MG
APOSOR54672-1GEA 429 EUR InStock
APOSOR54672-1G APOSOR54672-250MG
6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₇BrO₅
MW: 299,074 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01764559
Numéro CAS: 119686-34-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité