Indolin-6-ylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54681-1G OR54681-250MG
APOSOR54681-1GEA 1040 EUR InStock
APOSOR54681-1G APOSOR54681-250MG
Indolin-6-ylboronic acid 95%
Indolin-6-ylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BNO₂
MW: 162,982 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18383472
Numéro CAS: 1253912-15-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité