N-Prop-2-ynylaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-2-Propyn-1-ylbenzenamine
OR54686-1G OR54686-500MG
APOSOR54686-1GEA 654 EUR InStock
APOSOR54686-1G APOSOR54686-500MG
N-Prop-2-ynylaniline
N-Prop-2-ynylaniline
Formule: C₉H₉N
MW: 131,174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02856314
Numéro CAS: 14465-74-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité