6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54702-100MG OR54702-1G OR54702-250MG
APOSOR54702-100MGEA 118 EUR InStock
APOSOR54702-100MG APOSOR54702-1G APOSOR54702-250MG
6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₄BrClO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32177105
Numéro CAS: 1243538-50-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité