Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Bis(ethoxycarbonyl)cyclopropane, Cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid diethyl ester
OR55008-1G
APOSOR55008-1GEA 217 EUR InStock
APOSOR55008-1G
Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate 95%
Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
Formule: C₉H₁₄O₄
MW: 186,205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001286
Numéro CAS: 20561-09-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité