Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55070-1G OR55070-250MG OR55070-5G
APOSOR55070-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR55070-1G APOSOR55070-250MG APOSOR55070-5G
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate 95%
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061910
Numéro CAS: 155380-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité