3-Amino-4-bromobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55073-1G OR55073-250MG
APOSOR55073-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR55073-1G APOSOR55073-250MG
3-Amino-4-bromobenzonitrile
3-Amino-4-bromobenzonitrile
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Point de fusion: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036380
Numéro CAS: 72635-78-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité