4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55083-5G
APOSOR55083-5GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR55083-5G
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O
MW: 191,015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909782
Numéro CAS: 14160-91-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité