2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Dichloro-5-(methylthio)pyrimidine
OR55092-1G OR55092-5G
APOSOR55092-1GEA 120 EUR InStock
APOSOR55092-1G APOSOR55092-5G
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂S
MW: 195,07 g/mol
Point de fusion: 105…106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22199809
Numéro CAS: 7401-98-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité