4-Bromo-2-nitrothiophenol, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-nitrobenzenethiol
OR55173-1G OR55173-250MG OR55173-100MG
APOSOR55173-1GEA 1050 EUR InStock
APOSOR55173-1G APOSOR55173-250MG APOSOR55173-100MG
4-Bromo-2-nitrothiophenol, grade Technique
4-Bromo-2-nitrothiophenol
Formule: C₆H₄BrNO₂S
MW: 234,07 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14652161
Numéro CAS: 76209-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité