8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Aminoquinoline-7-carbaldehyde
OR55179-1G OR55179-250MG
APOSOR55179-1GEA 296 EUR InStock
APOSOR55179-1G APOSOR55179-250MG
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,183 g/mol
Point de fusion: 85…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110554
Numéro CAS: 158753-17-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité