2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55241-1G OR55241-5G OR55241-25G
APOSOR55241-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR55241-1G APOSOR55241-5G APOSOR55241-25G
2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde 99%
2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,913 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08673515
Numéro CAS: 3111-51-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité