2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Methoxy-4,6-dimethylphenyl)boronic acid
OR55266-1G
APOSOR55266-1GEA 127 EUR InStock
APOSOR55266-1G
2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,009 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04037222
Numéro CAS: 355836-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité