N-Isopropylglycine, N-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Boc-N-Isopropylamino-acetic acid, 2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl-propan-2-ylamino]acetic acid
OR55269-1G OR55269-5G
APOSOR55269-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR55269-1G APOSOR55269-5G
N-Isopropylglycine, N-BOC protected
N-Isopropylglycine, N-BOC protected
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217.262 g/mol
Point de fusion: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689645
Numéro CAS: 154509-63-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité