Methyl 2-[6-(chloromethyl)-2-pyridyl]acetate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR55327-250MG OR55327-1G OR55327-100MG
APOSOR55327-250MGEA 481 EUR InStock
APOSOR55327-250MG APOSOR55327-1G APOSOR55327-100MG
Methyl 2-[6-(chloromethyl)-2-pyridyl]acetate hydrochloride
Methyl 2-[6-(chloromethyl)-2-pyridyl]acetate hydrochloride
Formule: C₉H₁₀ClNO₂·ClH
MW: 236,095 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31619564
Numéro CAS: 2227272-88-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité