5-Iodobenzo[b]furan
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Iodo-1-benzofuran, 5-Iodobenzofuran
OR55385-250MG OR55385-1G OR55385-100MG
APOSOR55385-250MGEA 72.5 EUR InStock
APOSOR55385-250MG APOSOR55385-1G APOSOR55385-100MG
5-Iodobenzo[b]furan
5-Iodobenzo[b]furan
Formule: C₈H₅IO
MW: 244,029 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406296
Numéro CAS: 60770-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité