Methyl 1,2,3,9b-tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carboxylate 4-oxide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55431-1G OR55431-250MG
APOSOR55431-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR55431-1G APOSOR55431-250MG
Methyl 1,2,3,9b-tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carboxylate 4-oxide 95%
Methyl 1,2,3,9b-tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carboxylate 4-oxide
Formule: C₁₂H₁₃NO₃S
MW: 251,302 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31629916
Numéro CAS: 2169310-99-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité