8-Nitro-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55437-1G OR55437-250MG
APOSOR55437-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR55437-1G APOSOR55437-250MG
8-Nitro-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
8-Nitro-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₃S
MW: 238,263 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31629919
Numéro CAS: 2169311-00-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité